Pyruvaldéhyde 40% en solution aqueuse
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5752-100G OR5752-500G OR5752-1KG
APOSOR5752-100GEA 51 EUR InStock
APOSOR5752-100G APOSOR5752-500G APOSOR5752-1KG
Pyruvaldéhyde 40% en solution aqueuse
Pyruvaldéhyde
Formule: C₃H₄O₂
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006960
Numéro CAS: 78-98-8
EINECS: 201-164-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité