Azodicarboxylate de di-tert-butyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
OR5753-100G OR5753-25G OR5753-5G
APOSOR5753-100GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR5753-100G APOSOR5753-25G APOSOR5753-5G
Azodicarboxylate de di-tert-butyle 98%
Azodicarboxylate de di-tert-butyle
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄
MW: 230,26 g/mol
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015001
Numéro CAS: 870-50-8
EINECS: 212-769-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité