4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5765-1G OR5765-5G
APOSOR5765-1GEA 193 EUR InStock
APOSOR5765-1G APOSOR5765-5G
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₆BNO₅
MW: 277,0800 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363784
Numéro CAS: 850593-02-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité