2-Methoxynicotinonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5771-1G OR5771-5G OR5771-10G
APOSOR5771-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR5771-1G APOSOR5771-5G APOSOR5771-10G
2-Methoxynicotinonitrile 98%
2-Methoxynicotinonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363804
Numéro CAS: 7254-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité