1-BOC-indole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-BOC-1H-indoleN-BOC-indole
APOSOR5773-25GEA 143 EUR InStock
APOSOR5773-25G APOSOR5773-100G
1-BOC-indole 98%
1-Boc-indole
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217,27 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093939
Numéro CAS: 75400-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité