4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5777-1G OR5777-5G
APOSOR5777-1GEA 80 EUR InStock
APOSOR5777-1G APOSOR5777-5G
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene
Formule: C₈H₈ClNO₃
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02625956
Numéro CAS: 29604-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité