Tétrabromothiophène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perbromothiophene
OR5778-100G OR5778-25G OR5778-500G
APOSOR5778-100GEA 139 EUR InStock
APOSOR5778-100G APOSOR5778-25G APOSOR5778-500G
Tétrabromothiophène 98%
Tétrabromothiophène
Formule: C₄Br₄S
MW: 399,73 g/mol
Point d'ébullition: 324…327 °C
Point de fusion: 113…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005419
Numéro CAS: 3958-03-0
EINECS: 223-554-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité