2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5779-1G OR5779-5G
APOSOR5779-1GEA 245 EUR InStock
APOSOR5779-1G APOSOR5779-5G
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₃
MW: 255,5 g/mol
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD34824970
Numéro CAS: 850589-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité