4-Méthoxy-N,6-diméthyl-1,3,5-triazin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine
OR5792-100G OR5792-500G
APOSOR5792-100GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR5792-100G APOSOR5792-500G
4-Méthoxy-N,6-diméthyl-1,3,5-triazin-2-amine
4-Méthoxy-N,6-diméthyl-1,3,5-triazin-2-amine
Formule: C₆H₁₀N₄O
MW: 154,17 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00585858
Numéro CAS: 5248-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité