Tetrachloroterephthalic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5794-10G OR5794-1G OR5794-50G OR5794-5G OR5794-25G
APOSOR5794-10GEA 393 EUR InStock
APOSOR5794-10G APOSOR5794-1G APOSOR5794-50G APOSOR5794-5G APOSOR5794-25G
Tetrachloroterephthalic acid
Tetrachloroterephthalic acid
Formule: C₈H₂Cl₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2136-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité