Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-amino-2-methylbenzoate, 3-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester
OR5797-100G OR5797-25G
APOSOR5797-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR5797-100G APOSOR5797-25G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Methyl 3-amino-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C
Densité: 1.146 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211328
Numéro CAS: 18583-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité