3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-carboxy-3-methoxyphenyl boronic acid methyl ester, 3-Methoxy-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, Benzoic acid, 4-borono-2-methoxy-, methyl ester, 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR5799-1G OR5799-5G
APOSOR5799-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5799-1G APOSOR5799-5G
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₅
MW: 209,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366483
Numéro CAS: 603122-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité