2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5822-25G OR5822-100G OR5822-5G
APOSOR5822-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR5822-25G APOSOR5822-100G APOSOR5822-5G
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044350
Numéro CAS: 27048-04-0
EINECS: 248-188-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité