Acide (2,5-diméthoxyphényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,5-Dimethoxyphenyl)metaboric acid, 2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid, (2,5-Dimethoxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,5-dimethoxyphenyl)borane
OR5823-100G
APOSOR5823-100GEA 197 EUR InStock
APOSOR5823-100G
Acide (2,5-diméthoxyphényl)métaborique
Acide (2,5-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318181
Numéro CAS: 107099-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité