Acide 3-nitroanthranilique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5824-100G OR5824-25G OR5824-500G
APOSOR5824-100GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR5824-100G APOSOR5824-25G APOSOR5824-500G
Acide 3-nitroanthranilique
3-Nitroanthranilic acid
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: 207…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024261
Numéro CAS: 606-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité