2,5-Diméthylstyrène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5826-1G OR5826-5G
APOSOR5826-1GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR5826-1G APOSOR5826-5G
2,5-Diméthylstyrène 97%
2,5-Diméthylstyrène
Formule: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C/10mmHg
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.904 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008614
Numéro CAS: 2039-89-6
EINECS: 218-028-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité