2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Methoxy-3-nitropyridin-2-amine
OR5827-100G OR5827-25G OR5827-5G
APOSOR5827-100GEA 145 EUR InStock
APOSOR5827-100G APOSOR5827-25G APOSOR5827-5G
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₃
MW: 169,14 g/mol
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03206481
Numéro CAS: 73896-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité