6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5828-100G OR5828-25G OR5828-500G
APOSOR5828-100GEA 394 EUR InStock
APOSOR5828-100G APOSOR5828-25G APOSOR5828-500G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039720
Numéro CAS: 13327-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité