Toluène-2,3-diamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylbenzene-1,2-diamine, Toluene-2,3-diamine, 1,2-Diamino-3-methylbenzene
OR5830-1G OR5830-5G
APOSOR5830-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR5830-1G APOSOR5830-5G
Toluène-2,3-diamine 95%
Toluène-2,3-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C
Point de fusion: 59…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011589
Numéro CAS: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité