Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 4-éthoxyphényle 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSOR5832-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR5832-1G
Isothiocyanate de 4-éthoxyphényle 97%
Isothiocyanate de 4-éthoxyphényle


Formule: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Point de fusion: 57…61 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041096
Numéro CAS: 3460-49-9
EINECS: 222-410-0
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité