2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-methoxynicotinonitrile
OR5835-1G OR5835-250MG
APOSOR5835-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR5835-1G APOSOR5835-250MG
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Formule: C₇H₅ClN₂O
MW: 168,5804 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00975444
Numéro CAS: 98645-43-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité