Acide 4-phénylbenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
OR5838-100G OR5838-500G
APOSOR5838-100GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR5838-100G APOSOR5838-500G
Acide 4-phénylbenzoïque 98%
Acide 4-phénylbenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point de fusion: 224…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002553
Numéro CAS: 92-92-2
EINECS: 202-203-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité