Xanthane hydride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-3H-1,2,4-dithiazole-3-thione
OR5839-100G OR5839-25G OR5839-500G
APOSOR5839-100GEA 213 EUR InStock
APOSOR5839-100G APOSOR5839-25G APOSOR5839-500G
Xanthane hydride 95%
Xanthane hydride
Formule: C₂H₂N₂S₃
MW: 150,23 g/mol
Point de fusion: 201…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051660
Numéro CAS: 6846-35-1
EINECS: 229-933-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité