3-Bromo-5-méthoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR5842-25GEA 62.6 EUR InStock
APOSOR5842-25G APOSOR5842-100G
3-Bromo-5-méthoxypyridine 98%
3-Bromo-5-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Point de fusion: 29…35 °C
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234169
Numéro CAS: 50720-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité