2-Aminopyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrimidine-2-ylamine
APOSOR5847-100GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR5847-100G APOSOR5847-500G
2-Aminopyrimidine
2-Aminopyrimidine
Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C/186mmHg
Point de fusion: 122…126 °C
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006089
Numéro CAS: 109-12-6
EINECS: 203-648-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité