5-Bromo-2-iodopyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5851-25G OR5851-5G
APOSOR5851-25GEA 48.1 EUR InStock
APOSOR5851-25G APOSOR5851-5G
5-Bromo-2-iodopyrimidine
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Formule: C₄H₂BrIN₂
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318111
Numéro CAS: 183438-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité