(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-Leu-OMe·HCl, H-Leu-OMe.HCl, L-Leucine methyl ester hydrochloride
OR5853-100G OR5853-25G
APOSOR5853-100GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR5853-100G APOSOR5853-25G
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂·HCl
MW: 181,7 g/mol
Point de fusion: 145…155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012494
Numéro CAS: 7517-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité