(S)-(+)-2-Aminobutane-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
OR5854-100G OR5854-25G OR5854-500G
APOSOR5854-100GEA 142 EUR InStock
APOSOR5854-100G APOSOR5854-25G APOSOR5854-500G
(S)-(+)-2-Aminobutane-1-ol 98%
(S)-(+)-2-Aminobutane-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 172…174 °C
Densité: 0.944 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064418
Numéro CAS: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité