Triphénylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5864-100G OR5864-1KG OR5864-500G
APOSOR5864-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR5864-100G APOSOR5864-1KG APOSOR5864-500G
Triphénylamine 98%
Triphénylamine
Formule: C₁₈H₁₅N
MW: 245,32 g/mol
Point d'ébullition: 347…348 °C
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003020
Numéro CAS: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité