(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5871-100G OR5871-25G OR5871-5G
APOSOR5871-100GEA 198 EUR InStock
APOSOR5871-100G APOSOR5871-25G APOSOR5871-5G
(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 172…174 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.943 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064419
Numéro CAS: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité