L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5872-100G OR5872-1G OR5872-500G
APOSOR5872-100GEA 143 EUR InStock
APOSOR5872-100G APOSOR5872-1G APOSOR5872-500G
L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol 98%
L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 74…76 °C/2mmHg
Densité: 1.025 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005255
Numéro CAS: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité