(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
OR5875-100G OR5875-500G OR5875-1KG
APOSOR5875-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR5875-100G APOSOR5875-500G APOSOR5875-1KG
(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol
(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 174…176 °C
Densité: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064412
Numéro CAS: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité