D(-)-Valine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-D-Val-OH(R)-(-)-Valine
APOSOR5884-100GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR5884-100G
D(-)-Valine 98%
D(-)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point de fusion: >295 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064219
Numéro CAS: 640-68-6
EINECS: 211-368-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité