Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5-Trihydroxybenzoate de méthyle 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Gallate de méthyleMéthyle trihydroxy-3,4,5-benzoate

APOSOR5903-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR5903-100G
3,4,5-Trihydroxybenzoate de méthyle 98%
3,4,5-Trihydroxybenzoate de méthyle


Formule: C₈H₈O₅
MW: 184,15 g/mol
Point de fusion: 201…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 99-24-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité