(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Aminomethyl)piperidine, 3-BOC protected
OR5910-5G OR5910-1G OR5910-25G
APOSOR5910-5GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR5910-5G APOSOR5910-1G APOSOR5910-25G
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,309 g/mol
Point de fusion: 60…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632454
Numéro CAS: 142643-29-6
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité