3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5927-5GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR5927-5G APOSOR5927-1G APOSOR5927-25G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051690
Numéro CAS: 19652-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité