4-Aminopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5929-250G OR5929-50G
APOSOR5929-250GEA 401 EUR InStock
APOSOR5929-250G APOSOR5929-50G
4-Aminopyridine 98%
4-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 273 °C
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006439
Numéro CAS: 504-24-5
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité