5-Amino-2-méthylindole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR59321-250GEA 430 EUR InStock
APOSOR59321-250G APOSOR59321-25G APOSOR59321-100G APOSOR59321-5G
5-Amino-2-méthylindole 95%
5-Amino-2-méthylindole
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093426
Numéro CAS: 7570-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité