1-Benzyl-4-bromo-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59333-1G OR59333-5G
APOSOR59333-1GEA 55.3 EUR InStock
APOSOR59333-1G APOSOR59333-5G
1-Benzyl-4-bromo-1H-pyrazole
1-Benzyl-4-bromo-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₉BrN₂
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179566
Numéro CAS: 50877-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité