2-Bromoisobutyramide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR59336-25G OR59336-5G
APOSOR59336-25GEA 190 EUR InStock
APOSOR59336-25G APOSOR59336-5G
2-Bromoisobutyramide
2-Bromoisobutyramide
Formule: C₄H₈BrNO
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234837
Numéro CAS: 7462-74-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité