1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59366-1G OR59366-25G OR59366-5G
APOSOR59366-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR59366-1G APOSOR59366-25G APOSOR59366-5G
1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole 98%
1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878372
Numéro CAS: 145439-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité