1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59368-1G OR59368-5G
APOSOR59368-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR59368-1G APOSOR59368-5G
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
Formule: C₉H₇N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261292
Numéro CAS: 13436-55-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité