Acide (4-chlorophényl)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5937-1KG OR5937-250G OR5937-50G
APOSOR5937-1KGEA 292 EUR InStock
APOSOR5937-1KG APOSOR5937-250G APOSOR5937-50G
Acide (4-chlorophényl)acétique
Acide (4-chlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004344
Numéro CAS: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité