(±)-Acide indoline-2-carboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR59374-25GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR59374-25G APOSOR59374-100G APOSOR59374-5G
(±)-Acide indoline-2-carboxylique
(±)-Acide indoline-2-carboxylique
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 168 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010635
Numéro CAS: 78348-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité