4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-ethylpyrazole
OR59380-10G OR59380-25G
APOSOR59380-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR59380-10G APOSOR59380-25G
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole 95+%
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇BrN₂
MW: 175,0265 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235252
Numéro CAS: 71229-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité