4-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59402-1G OR59402-25G OR59402-5G
APOSOR59402-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR59402-1G APOSOR59402-25G APOSOR59402-5G
4-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
4-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₈ClNO
MW: 239,75 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032340
Numéro CAS: 79606-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité