Butynedioate de diéthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR59420-100GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR59420-100G APOSOR59420-25G
Butynedioate de diéthyle 95%
Butynedioate de diéthyle
Formule: C₈H₁₀O₄
MW: 170,16 g/mol
Point d'ébullition: 107…110 °C/11mmHg
Point de fusion: 44228 °C
Densité: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009186
Numéro CAS: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité