2-Bromo-5-nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59426-25G OR59426-5G OR59426-100G
APOSOR59426-25GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR59426-25G APOSOR59426-5G APOSOR59426-100G
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
2-Bromo-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Point de fusion: 137…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051578
Numéro CAS: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité