5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
OR59431-5G
APOSOR59431-5GEA 183 EUR InStock
APOSOR59431-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 220,65 g/mol
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100755
Numéro CAS: 947-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité