N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59437-5G OR59437-100G OR59437-25G
APOSOR59437-5GEA 118 EUR InStock
APOSOR59437-5G APOSOR59437-100G APOSOR59437-25G
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride 98%
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₃H₉NO
MW: 111,57 g/mol
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012599
Numéro CAS: 50632-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité